Furan-2-boronsäure
Lieferant: Molekula
Achtung
MOLEM84472096EA 52.3 EUR
MOLEM84472096
Furan-2-boronsäure
Furan-2-boronsäure
Formel: C₄H₅BO₃
Molekulargewicht: 111,89 g/mol
MDL Number: MFCD00799544
CAS-Nummer: 13331-23-2