2-Hydroxycarbazol
Lieferant: Molekula
Synonyme: 2-CarbazololCarbazol-2-ol
MOLE45893442-5GEA 88.3 EUR
MOLE45893442-5G
2-Hydroxycarbazol
2-Hydroxycarbazole
Formel: C₁₂H₉NO
Molekulargewicht: 183,21 g/mol
MDL Number: MFCD00004962
CAS-Nummer: 86-79-3
EINECS: 201-699-7