Naphthol AS-acetat
Lieferant: Molekula
Synonyme: 2-(N-Phenylcarbamoyl)-3-naphthylacetat
MOLE25134487-5GEA 207 EUR
MOLE25134487-5G
Naphthol AS-acetat
Naphthol AS-acetat
Formel: C₁₉H₁₅NO₃
Molekulargewicht: 305,33 g/mol
MDL Number: MFCD00004095
CAS-Nummer: 1163-67-3
EINECS: 214-608-0