Apigenin
Lieferant: Molekula
Synonyme: 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyron5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-on5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-on4',5,7-Trihydroxyflavon
MOLE22930039-25MGEA 0 EUR
MOLE22930039-25MG
Apigenin
Apigenin
Formel: C₁₅H₁₀O₅
Molekulargewicht: 270,24 g/mol
MDL Number: MFCD00006831
CAS-Nummer: 520-36-5
EINECS: 208-292-3