4-Chlor-3-nitrobenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Molekula
Synonyme: 4-Chlor-3-nitrobenzolsulfonsäurechlorid4-Chlor-3-nitrobenzolsulfochlorid4-Chlor-3-nitrobenzol-1-sulfonylchlorid
MOLEM43931765EA 0 EUR
MOLEM43931765
4-Chlor-3-nitrobenzolsulfonylchlorid
4-Chlor-3-nitrobenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₃Cl₂NO₄S
Molekulargewicht: 256,07 g/mol
Schmelzpunkt: 61,1 °C
MDL Number: MFCD00007440
CAS-Nummer: 97-08-5
EINECS: 202-558-2
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II