Methylprednisolon

Lieferant: Molekula

Synonyme: 6α-Methylprednisolon

MOLE63497298-1GEA 207 EUR
MOLE63497298-1G
Methylprednisolon
Methylprednisolon
Formel: C₂₂H₃₀O₅
Molekulargewicht: 374,48 g/mol
Schmelzpunkt: 230 °C
MDL Number: MFCD00010591
CAS-Nummer: 83-43-2
EINECS: 201-476-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR