Bilirubin

Lieferant: Molekula

MOLEM43664818EA 147 EUR
MOLEM43664818
Bilirubin
Bilirubin
Formel: C₃₃H₃₆N₄O₆
Molekulargewicht: 584,67 g/mol
Schmelzpunkt: > 360 °C
Dichte: 1,31 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005499
CAS-Nummer: 635-65-4
EINECS: 211-239-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR