Natriumtriacetoxyborhydrid
Lieferant: Molekula
MOLE10796774-100GEA 168 EUR
MOLE10796774-100G
Natriumtriacetoxyborhydrid
Natriumtriacetoxyborhydrid
Formel: C₆H₁₀BNaO₆
Molekulargewicht: 211,94 g/mol
Schmelzpunkt: 114…118 °C
MDL Number: MFCD00012211
CAS-Nummer: 56553-60-7
UN-Nummer: 3396
ADR: 4.3,II