Silicium ≥99,99% (Metall-Basis), kristallines Pulver -100+200 mesh
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
45609.30EA
422
EUR
45609.30
45609.18
Silicium ≥99,99% (Metall-Basis), kristallines Pulver -100+200 mesh
Silicium
Formel:
Si Molekulargewicht: 28,09 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00085311 CAS-Nummer: 7440-21-3 EINECS: 231-130-8 UN-Nummer: 1346 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,08635 |