Flaschenaufsatz-Dispenser, QuikSip™
Lieferant: Brand
612-5638EA 206.9 EUR
612-5638
Flaschenaufsatz-Dispenser, QuikSip™
Flaschenaufsatz-Dispenser
Variables Volumen, teilweise autoklavierbar.
  • Sicheres Entfernen von Flüssigkeitsüberständen (bis max. 25 ml pro Kolbenhub)
  • Es wird keine Vakuumpumpe benötigt
  • Mit der cell-culture™-Einheit kann das Absaugen mühelos geregelt werden
  • Mit Einkanal- oder 8-Kanal-Pipettiereinheit einsetzbar (Verteiler optional)
  • Einsetzbar mit Pipettenspitzen, Kapillarpipetten und Pasteurpipetten aus Glas
Der QuikSip™ BT-Aspirator ist für das sichere und schnelle Absaugen von gängigen Laborflüssigkeiten ausgelegt, die in der Biologie, der Lebensmittelchemie und der Medizin verwendet werden, z. B. biologische Lösungen, Nährmedien, polare Lösungsmittel, wässrige Lösungen. Das innovative Design ermöglicht eine schnelle Demontage. Der Adapter und der Saugschlauch der cell-culture™ Einheit sind bei 121 °C (2 bar) autoklavierbar; die Dosier- und Pumpeinheit ist nicht autoklavierbar.
Lieferumfang: Wird mit 1 cell-culture™ Einheit inkl. Ansaugschlauch und 3 Adaptern, Bedienungsanleitung, Ersatz-Dosiereinheit und 2 PP-Adaptern (GL 45/32 und GL 45/S 40) geliefert.