Uhrglasschalen
Lieferant: Brand
216-1151EA 8.5 EUR
216-1151 216-1155 BRND150905 216-1153 BRND150907 BRND150912 BRND150915 BRND150904 BRND150920 BRND150922
Uhrglasschalen
Uhrgläser
PTFE, weiß.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig von –200 bis +280 °C
  • Besonders glatte Oberflächen zur Vermeidung von Kontaminationen
Ideal zur Abdeckung von PTFE-Bechern während Aufschlüssen und Verdampfungen, kann auch als Abdampfschale verwendet werden. Starkwandig, robust und unzerbrechlich.