Methoxyaceton
Lieferant: Molekula
MOLEM33310079EA
0
EUR
MOLEM33310079
Methoxyaceton
Methoxyaceton
Formel:
C₄H₈O₂ Molekulargewicht: 88,11 g/mol Siedepunkt: 118 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –66 °C Dichte: 0,957 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 24 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008768 CAS-Nummer: 5878-19-3 EINECS: 227-549-0 UN-Nummer: 1224 ADR: 3,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...