Ethylacetat, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: EssigesterEssigsäureethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
58958-5MLEA 117 EUR
58958-5ML
Ethylacetat, Supelco®
Ethylacetat
Formel: CH₃COOC₂H₅
Molekulargewicht: 88,11 g/mol
Siedepunkt: 77,1 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –83 °C
Dichte: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –4 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009171
CAS-Nummer: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN-Nummer: 1173
ADR: 3,II
REACH-Nummer: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://at.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/63/60/26836360.jpg