Essigsäure (Eisessig) ≥99,9%, AnalaR NORMAPUR®, für die Kryoskopie
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethansäure
20105.292EA
81.5
EUR
20105.292
Essigsäure (Eisessig) ≥99,9%, AnalaR NORMAPUR®, für die Kryoskopie
Essigsäure
Formel:
H₃CCOOH Molekulargewicht: 60,05 g/mol Siedepunkt: 118 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 17 °C Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 38,5 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00036152 CAS-Nummer: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 UN-Nummer: 2789 ADR: 8 (3),II REACH-Nummer: 01-2119475328-30 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99.9 % |
Substances reducing dichromate | Passes test ACS |
Colouration | Max. 10 APHA |
Solidification point | 16.3 - 16.5 °C |
Substances coloured by H2SO4 | Max. 150 APHA |
Evaporation residue | Max. 10 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 10 ppm |
Water | Max. 0.15 % |
Cl (Chloride) | Max. 1 ppm |
NO3 (Nitrate) | Max. 1 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 1 ppm |
Ag (Silver) | Max. 0.5 ppm |
Al (Aluminium) | Max. 0.05 ppm |
As (Arsenic) | Max. 0.01 ppm |
Ba (Barium) | Max. 0.01 ppm |
Be (Beryllium) | Max. 0.01 ppm |
Bi (Bismuth) | Max. 0.1 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 0.2 ppm |
Cd (Cadmium) | Max. 0.05 ppm |
Co (Cobalt) | Max. 0.01 ppm |
Cr (Chromium) | Max. 0.08 ppm |
Cu (Copper) | Max. 0.1 ppm |
Fe (Iron) | Max. 0.3 ppm |
Ge (Germanium) | Max. 0.05 ppm |
K (Potassium) | Max. 0.1 ppm |
Li (Lithium) | Max. 0.5 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 0.1 ppm |
Mn (Manganese) | Max. 0.01 ppm |
Mo (Molybdenum) | Max. 0.02 ppm |
Na (Sodium) | Max. 0.5 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 0.1 ppm |
Pb (Lead) | Max. 0.02 ppm |
Sr (Strontium) | Max. 0.01 ppm |
Ti (Titanium) | Max. 0.1 ppm |
Tl (Thallium) | Max. 0.05 ppm |
V (Vanadium) | Max. 0.01 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 0.05 ppm |
Zr (Zirconium) | Max. 0.1 ppm |