Ameisensäure ∼98% (durch titrimetrische Analyse) für Massenspektrometrie, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methansäure 100%
94318-50MLEA
31.11
EUR
94318-50ML
HONC94318-1L
94318-250ML
Ameisensäure ∼98% (durch titrimetrische Analyse) für Massenspektrometrie, Fluka™
Ameisensäure
Formel:
HCO₂H Molekulargewicht: 46,03 g/mol Siedepunkt: 100,4 °C Schmelzpunkt: 4 °C Dichte: 1,22 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 49,5 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003297 CAS-Nummer: 64-18-6 EINECS: 200-579-1 UN-Nummer: 1779 ADR: 8,II REACH-Nummer: 01-2119491174-37 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 97.5 % |
Suitability for the LC-MS | complying |
Water (Karl Fischer) | Max. 2.5 % |
Non-volatile matter | Max. 20 ppm |
APHA | Max. 15 |
Silver (Ag) | Max. 0.02 ppm |
Aluminium (Al) | Max. 0.05 ppm |
Barium (Ba) | Max. 0.05 ppm |
Bismuth (Bi) | Max. 0.1 ppm |
Calcium (Ca) | Max. 0.2 ppm |
Cadmium (Cd) | Max. 0.05 ppm |
Cobalt (Co) | Max. 0.02 ppm |
Chromium (Cr) | Max. 0.05 ppm |
Copper (Cu) | Max. 0.02 ppm |
Iron (Fe) | Max. 0.2 ppm |
Potassium (K) | Max. 0.1 ppm |
Lithium (Li) | Max. 0.02 ppm |
Magnesium (Mg) | Max. 0.5 ppm |
Manganese (Mn) | Max. 0.05 ppm |
Molybdenum (Mo) | Max. 0.02 ppm |
Sodium (Na) | Max. 0.5 ppm |
Nickel (Ni) | Max. 0.05 ppm |
Lead (Pb) | Max. 0.02 ppm |
Strontium (Sr) | Max. 0.02 ppm |
Thallium (Tl) | Max. 0.05 ppm |
Zinc (Zn) | Max. 0.05 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 5 ppm |
Sulfate (SO₄) | Max. 5 ppm |
Sulfite (SO₃) | Max. 10 ppm |
Ammonium (NH₄) | Max. 10 ppm |
Appearance of the solution | complying |