Sie suchten nach: Chloroform
75  results were found
SearchResultCount:"75"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Merck
Beschreibung: Chloroform stabilisiert, EMPLURA®, Supelco®
Lieferant: Merck
Beschreibung: Chloroform, LiChrosolv® für die HPLC
Lieferant: Merck
Beschreibung: Chloroform, EMPARTA® ACS analytisches Reagens, Supelco®
Lieferant: Merck
Beschreibung: Chloroform stabilisiert, SupraSolv® für die GC-ECD/FID, für die Rückstandsanalyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Beschreibung: EMSURE® grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab ...
Lieferant: Merck
Beschreibung: Chloroform, Uvasol® für die Spektroskopie, Supelco®
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Chloroform 99,0-99,4% stabilisiert, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens
Artikel-Nr: (4440-24)
Lieferant: MACRON (A AVANTOR BRAND)
Beschreibung: Chloroform ≥99,8% (durch GC), AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
UOM: 1 * 650 lb
Lieferant: Avantor
Beschreibung: Chloroform ≥99,8% durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), gereinigt, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Beschreibung: Chloroform, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Artikel-Nr: (7152.9200)
Lieferant: Avantor
Beschreibung: Chloroform, J.T. Baker®
UOM: 1 * 200 L
Lieferant: Avantor
Beschreibung: Chloroform ≥99,8% durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert) stabilisiert, BAKER ANALYZED® HPLC für die HPLC, UHPLC, für die Spektrophotometrie, J.T.Baker®
Artikel-Nr: (9257-02)
Lieferant: Avantor
Beschreibung: Chloroform ≥99,8% durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert) stabilisiert, ULTRA RESI-ANALYZED® für die Analyse von organischen Rückständen, J.T.Baker®
UOM: 1 * 1 L
Lieferant: Avantor
Beschreibung: Chloroform ≥99,8% durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert) stabilisiert, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Chloroform ≥99,8% stabilisiert, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Chloroform ≥99% stabilisiert, GPR RECTAPUR®
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 75
no targeter for Bottom