Chloroform 99.9% stabilisiert, ECD getestet für die Rückstandsanalyse, für die Analyse von Pestizidrückständen Rückstand <0,0005%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Trichlormethan
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Amylen
ACRO326670025EA
130
EUR
ACRO326670025
ACRO326670100
ACRO326670010
Chloroform 99.9% stabilisiert, ECD getestet für die Rückstandsanalyse, für die Analyse von Pestizidrückständen Rückstand <0,0005%
Chloroform
Formel:
CHCl₃ Molekulargewicht: 119,38 g/mol Siedepunkt: 61 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –63 °C Dichte: 1,48 g/cm³ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000826 CAS-Nummer: 67-66-3 EINECS: 200-663-8 UN-Nummer: 1888 ADR: 6.1,III REACH-Nummer: 05-2114614906-45 Merck Index: 13,02160 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.01 % (Coulometric) |
GC | ≥99.9 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Stabilizer | 0.0035 to 0.005 %w/w Amylene |
GC/ECD (as lindane) | ≤5 ng/l |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |
Acidity (HCl) | ≤0.001 % |