Chloroform, Uvasol® für die Spektroskopie, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Trichlormethan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.02447.0500EA 104 EUR
1.02447.0500 1.02447.2500
Chloroform, Uvasol® für die Spektroskopie, Supelco®
Chloroform
Formel: CHCl₃
Molekulargewicht: 119,38 g/mol
Siedepunkt: 61,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –63 °C
Dichte: 1,4832 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000826
CAS-Nummer: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN-Nummer: 1888
ADR: 6.1,III
REACH-Nummer: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://at.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/36/726936.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 8 g/L (20 °C)
Melting Point -63 °C
Molar Mass 119.38 g/mol
Boiling Point 61 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 211 hPa (20 °C)
Refractive Index 1.45
Density 1.48 g/cm³ (20 °C)
pH (H₂O) no data available
Ignition Point 982 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials