2,2-Dichlorethanol
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12422350EA 33.3 EUR
EHERC12422350
2,2-Dichlorethanol
2,2-Dichloroethanol
Formel: C₂H₄Cl₂O
Molekulargewicht: 114,96 g/mol
Siedepunkt: 146 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,145 g/cm³ (15 °C)
CAS-Nummer: 598-38-9
EINECS: 209-931-9