Perfluoroctan
Lieferant: Molekula
Synonyme: Octadecafluoroctan
MOLEM39889137EA 0 EUR
MOLEM39889137
Perfluoroctan
Perfluoroctan
Formel: C₈F₁₈
Molekulargewicht: 438,06 g/mol
Siedepunkt: 102 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –25 °C
Dichte: 1,73 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00042083
CAS-Nummer: 307-34-6
EINECS: 206-199-2