Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Sie suchten nach: "trifluoressigsaeure"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"31"
  Listenansicht Galerieansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Lieferant:  Merck
Beschreibung:   Accurate analytic results in UV/VIS and infrared spectroscopy depend on the use of very pure solvents for sample preparation. The Uvasol® solvents ran...
Lieferant:  Merck
Beschreibung:   Trifluoressigsäure zur Synthese
Artikel-Nr: (1.08178.0050)
Lieferant:  Merck
Beschreibung:   Trifluoressigsäure
UOM:  1 * 50 ml
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   LC-MS additives are selective chemicals that are commonly added to the mobile phase in LC-MS. The objective is usually to improve the signal quality, ...
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Trifluoressigsäure 100% HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
UOM:  1 * 100 ml
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Trifluoressigsäure 99% TECHNICAL
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Trifluoressigsäure
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Trifluoressigsäure für die Peptidsynthese
UOM:  1 * 1 l
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8  von 31
  1  2  3  4  Nächste