Trifluoressigsäure
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: TFA
MOLE11412584-500GEA 239 EUR
MOLE11412584-500G
Trifluoressigsäure
Trifluoressigsäure
Formel: C₂HF₃O₂
Molekulargewicht: 114,02 g/mol
Siedepunkt: 71,8 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –15 °C
Dichte: 1,490 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004169
CAS-Nummer: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN-Nummer: 2699
ADR: 8,I
Merck Index: 12,09812
https://at.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/92/728392.jpg