Triethylamin ≥99,5% (durch GC) Eluentzusatz, für die LC-MS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: TEA(Diethylamino)ethan
65897-50MLEA 80.04 EUR
65897-50ML
Triethylamin ≥99,5% (durch GC) Eluentzusatz, für die LC-MS, Fluka™
Triethylamin
Eluent additive for LC-MS.
Formel: (C₂H₅)₃N
Molekulargewicht: 101,19 g/mol
Siedepunkt: 90 °C
Schmelzpunkt: -115 °C
Dichte: 0,73 g/cm3 (20 °C)
Flammpunkt: -11 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009051
CAS-Nummer: 121-44-8
EINECS: 231-913-4
UN-Nummer: 1296
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09799
https://at.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/82/729282.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.5 %
Refractive index (n 20/D) 1.400 - 1.402
Appearance complying
Non-volatile matter Max. 0.005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.5 %
Aluminium (Al) Max. 0.2 ppm
Barium (Ba) Max. 0.1 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.02 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.02 ppm
Copper (Cu) Max. 0.02 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Lithium (Li) Max. 0.1 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.02 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.02 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.02 ppm
Lead (Pb) Max. 0.1 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.1 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.1 ppm
UV- cutoff 250.0 - 280.0 nm
Vapor Density 3.5 (vs air)