2-Propanol ≥99,8% (durch GC), CHROMASOLV™ für die Analyse von Pestizidrückständen, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: 2-Hydroxypropan Dimethylcarbinol Isopropanol Isopropylalkohol IPA
34486-2.5LEA 179.01 EUR
34486-2.5L 34486-4X2.5L
2-Propanol ≥99,8% (durch GC), CHROMASOLV™ für die Analyse von Pestizidrückständen, Riedel-de Haën™
2-Propanol
  • For gas chromatography (GC)
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Formel: (CH₃)₂CHOH
Molekulargewicht: 60,1 g/mol
Siedepunkt: 77-83 °C (1,013 hPa)
Schmelzpunkt: -90 °C
Dichte: 0,784-0.786 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011674
CAS-Nummer: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN-Nummer: 1219
ADR: 3,II
REACH-Nummer: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://at.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/69/731969.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) Min. 99.8 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
Suitability for residue analysis Max. 5 ng/l
Refractive Index n20/D 1.377 (lit.)
Vapor Pressure 44 mmHg ( 25 °C)
Vapor Density 2.1 (vs air)