Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Bioprocessing-Beutel, Standard Flexboy®
Lieferant: Sartorius
Flexboy®
Standard Flexboy® Bioprocessing bags are designed for the preparation, storage and transport of biopharmaceutical solutions, intermediates and final bulk products. They provide a single-use alternative to traditional glass, stainless steel and rigid plastic carboys in a large variety of applications.
  • Sterilised by gamma irradiation
  • Cost effective and reduced risk of cross contamination
  • Flexible and high security of supply
  • Process safety and integrity
  • High sterility assurance level
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Mit TPE-Röhrchen
Bezeichnung Kapazität B×L VE Katalognummer Menge
Gebrauchsfertige Beutel, Standard 0,15 l 85×205 mm 50 391-0199 Blocked
Gebrauchsfertige Beutel, Standard 1 l 155×299 mm 20 391-0200 Blocked
Gebrauchsfertige Beutel, Standard 3 l 223×381 mm 20 391-0201 Blocked
Gebrauchsfertige Beutel, Standard 5 l 332×376 mm 20 391-0202 Blocked
Gebrauchsfertige Beutel, Folie: 0,2 µm 5 l 332×376 mm 20 391-0209 Blocked
Gebrauchsfertige Beutel, Folie: 0,2 µm 10 l 300×621 mm 20 391-0211 Blocked
Gebrauchsfertige Beutel, Folie: 0,2 µm 20 l 431×654 mm 10 391-0212 Blocked
Gebrauchsfertige Beutel, Folie: 0,2 µm 50 l 580×790 mm 10 391-0213 Blocked
Gebrauchsfertige Beutel, Folie: 0,1 µm 50 l 580×790 mm 10 391-0214 Blocked
Mit TPE-Röhrchen und Sartopore® 2 Gamma-Kapseln
Bezeichnung Kapazität B×L VE Katalognummer Menge
Gebrauchsfertige Beutel, Folie: 0,2 µm 1 l 155×299 mm 20 391-0207
Gebrauchsfertige Beutel, Folie: 0,2 µm 3 l 223×381 mm 20 391-0208 Blocked
With EVA tubes
Bezeichnung Kapazität B×L VE Katalognummer Menge
Ready to use bags 0,05 l 95×134 mm 20 SARTFFB102603 Blocked
Ready to use bags 0,05 l 95×134 mm 20 SARTFFB102640 Blocked
Ready to use bags 0,15 l 85×205 mm 20 SARPFFB102877
Ready to use bags, standard 0,15 l 85×205 mm 20 SARPFFB102643
Ready to use bags 0,5 l 130×241 mm 20 SARPFFB103398
Ready to use bags, standard 0,5 l 130×241 mm 20 SARPFFB102670
Ready to use bags 1 l 155×299 mm 20 SARPFFB102606
Ready to use bags, standard 1 l 155×299 mm 1 SARTFFB103547 Blocked
Ready to use bags 2 l 59×70 mm 20 SARTFFB102703 Blocked
Ready to use bags, standard 3 l 223×381 mm 20 SARTFFB102704 Blocked
Ready to use bags 5 l 332×376 mm 20 SARTFFB102025 Blocked
Ready to use bags, standard 5 ml 59×70 mm 100 SARTFFB115270 Blocked
Ready to use bags 10 l 300×621 mm 20 SARPFFB101974
Gebrauchsfertige Beutel, Standard 10 l 300×621 mm 20 391-0203 Blocked
Ready to use bags 20 l 431×654 mm 20 SARPFFB101961
Gebrauchsfertige Beutel, Standard 20 l 431×654 mm 10 391-0204 Blocked
Gebrauchsfertige Beutel, Standard 50 l 580×790 mm 10 391-0206 Blocked
Ready to use bags, standard 50 l 580×790 mm 20 SARTFFB102340 Blocked
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge