Natriumdodecylsulfat (SDS)
Lieferant: Molekula
|
Gefahr
|
Synonyme:
Natriumlaurylsulfat
MOLE10325163-1KGEA
0
EUR
MOLE10325163-1KG
Natriumdodecylsulfat (SDS)
Natriumdodecylsulfat (SDS)
Formel:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na Molekulargewicht: 288,38 g/mol Schmelzpunkt: 204…207 °C Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >100 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00036175 CAS-Nummer: 151-21-3 EINECS: 205-788-1 UN-Nummer: 1325 ADR: 4.1,II Merck Index: 13,08710 |