n-Eicosan, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
44818-1GEA
49.6
EUR
44818-1G
44818-5G
n-Eicosan, Supelco®
n-Eicosan
Formel:
H₃C(CH₂)₁₈CH₃ Molekulargewicht: 282,55 g/mol Siedepunkt: 342,7 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 34…37 °C Dichte: 0,932 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009344 CAS-Nummer: 112-95-8 EINECS: 204-018-1 |