n-Heptan 99.5% zur Analyse
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
n-Dipropylmethan
389170251.EA
1250
EUR
389170251.
389170025.
389170010.
389170050.
n-Heptan 99.5% zur Analyse
n-Heptan
Formel:
H₃C(CH₂)₅CH₃ Molekulargewicht: 100,2 g/mol Siedepunkt: 98 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –91 °C Dichte: 0,683 g/cm³ Flammpunkt: –4 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009544 CAS-Nummer: 142-82-5 EINECS: 205-563-8 UN-Nummer: 1206 ADR: 3,II Merck Index: 13,04679 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.02 % (K.F.) |
GC | ≥99.4 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |
Acidity | ≤0.0001 meq/g |
Substance darkened by H2SO4 | ≤10 APHA |
Calcium (Ca) | ≤0.5 ppm |
Copper (Cu) | ≤0.02 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.1 ppm |
Lead (Pb) | ≤0.02 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤0.05 ppm |
Potassium (K) | ≤0.1 ppm |
Sodium (Na) | ≤0.5 ppm |
Zinc (Zn) | ≤0.2 ppm |
Total phosphorus (P) | ≤0.1 ppm |
Total silicon (Si) | ≤0.05 ppm |
Total sulfur (S) | ≤0.001 % |
Bromine number | ≤0.5 |