n-Heptan Bezugssubstanz für die Gaschromatographie, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: n-Dipropylmethan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.09686.0005EA 276 EUR
1.09686.0005
n-Heptan Bezugssubstanz für die Gaschromatographie, Supelco®
n-Heptan
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₃
Molekulargewicht: 100,20 g/mol
Siedepunkt: 98,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –90,6 °C
Dichte: 0,6838 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –4 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009544
CAS-Nummer: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN-Nummer: 1206
ADR: 3,
Merck Index: 13,04679
https://at.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/64/15/736415.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.05 g/l (20 °C)
Melting Point -90.5 °C
Molar Mass 100.2 g/mol
Boiling Point 97 - 98 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 48 hPa (20 °C)
Flash Point -1 °C
Refractive Index 1.3876
Explosion Limit 1 - 7 %(V)
Density 0.68 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) no data available
Ignition Point 215 °C
Saturation concentration 196 g/m3 (20 °C) Air
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid