Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
n-Heptan zur Synthese, Supelco®
Lieferant: Merck Millipore
Gefahr
Synonyme: n-Dipropylmethan
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₃
Molekulargewicht: 100,2 g/mol
Siedepunkt: 98,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –90,6 °C
Dichte: 0,6838 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –4 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009544
CAS-Nummer: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN-Nummer: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://at.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/64/15/736415.jpg
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Packung VE Katalognummer Menge
- 130 kg 8.22332.9130
- 950 l 8.22332.9950
- 10 l 8.22332.6010
Glasflasche 1 l 8.22332.1000
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 6 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
Erweitert / Kompakt
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge