Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

n-Heptane, wasserfrei (max. 0,005% H₂O), dehydrated with less than 0.0050% water AnalaR NORMAPUR® zur Analyse

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: n-Dipropylmethan



Formel: H₃C(CH₂)₅CH₃
MW: 100,2 g/mol
Siedepunkt: 98,4 °C (1013 hPa)
Melting Pt: -90,6 °C
Dichte: 0,6838 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: -4 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009544
CAS-Nummer: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://at.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/64/15/736415.jpg

 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Packung VE Katalognummer Menge
Glasflasche 250 ml 24552.236 Unavailable
unavailable Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
Erweitert / Kompakt
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge