Kalium(3-iodphenyl)trifluoroborat 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H29009.03EA
60.7
EUR
H29009.03
H29009.06
Kalium(3-iodphenyl)trifluoroborat 96%
Potassium-3-iodophenyltrifluoroborate
Formel:
C₆H₄BIF₃K Molekulargewicht: 309,91 g/mol Schmelzpunkt: 202…204 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09800739 CAS-Nummer: 1189097-36-6 |