β-Propiolacton
Lieferant: Molekula
Synonyme: 3-HydroxypropansäurelactonPropionsäure-β-lactonPropansäure-β-lactonPropan-3-olid3-Propanolid1,3-Propiolacton
MOLE68711089-1MLEA 0 EUR
MOLE68711089-1ML
β-Propiolacton
β-Propiolacton
Formel: C₃H₄O₂
Siedepunkt: 155 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –31,2 °C
Dichte: 1,145 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005169
CAS-Nummer: 57-57-8
EINECS: 200-340-1
UN-Nummer: 3382
ADR: 6.1,I