n-Octan Bezugssubstanz für die Gaschromatographie, Supelco®

Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.09716.0005EA 273 EUR
1.09716.0005
n-Octan Bezugssubstanz für die Gaschromatographie, Supelco®
n-Octan
Formel: H₃C(CH₂)₆CH₃
Molekulargewicht: 114,23 g/mol
Siedepunkt: 126 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –57 °C
Dichte: 0,703 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 8 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009556
CAS-Nummer: 111-65-9
EINECS: 203-892-1
UN-Nummer: 1262
ADR: 3,
Merck Index: 12,06847
https://at.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/71/737971.jpg

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 0.0007 g/l (20 °C)
Melting Point -57 °C
Molar Mass 114.23 g/mol
Boiling Point 125 - 126 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 14 hPa (20 °C)
Refractive Index 13 °C
Explosion Limit 0.8 - 6.5 %(V)
Density 0.70 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 210 °C
Saturation concentration 70 g/m3 (20 °C) Air
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR