PP-Flachbodengläser mit PE-Stopfen
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR®
548-1856EA 246 EUR
548-1856 548-1855 548-1854
PP-Flachbodengläser mit PE-Stopfen
Vials Chromatographie-Vials
Die Flachbodengläser werden vorzugsweise für Geräte der folgenden Hersteller verwendet: Alcott, Gilson, Shimadzu, Waters® (Wisp Karusselle mit 96 bzw. 48 Positionen).
  • Flachbodenglas mit Verschluss für unkritische Analysen
  • Sternförmige Membran erleichtert Durchdringen des PE-Stopfens
  • Empfohlen für HPLC-Anwendungen