Total-Mikroliterflaschen
VWRI548-1853EA 1870 EUR
VWRI548-1853
Total-Mikroliterflaschen
Total-Mikroliterflaschen haben ein präzise konisches Innendesign für maximale Rückgewinnung und erfordern keinen separaten Mikroeinsatz. Sie gewährleisten die maximale Rückgewinnung für GC und HPLC/UHPLC mit einem Restvolumen von <1 µl.
  • Als Konzentrationsflaschen verwendbar, da der feste Glasboden eine hervorragende Wärmeübertragung und Stabilität bietet
  • Kompatibilität mit Autosamplern auf Grund des flachen Glasbodens und des "Standarddesigns" der Flaschen
  • Flexibles Volumen von 1,4 ml (Maximalvolumen) bis zu 25 µl (empfohlenes Mindestarbeitsvolumen)
  • Glas der ersten hydrolytische Klasse