n-Tetradecan
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
|
Gefahr
|
EHERC17396500EA
47.2
EUR
EHERC17396500
n-Tetradecan
n-Tetradecan
Formel:
H₃C(CH₂)₁₂CH₃ Molekulargewicht: 198,39 g/mol Siedepunkt: 253,7 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 6 °C Dichte: 0,7628 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 102 °C (geschlossener Tiegel) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008986 CAS-Nummer: 629-59-4 EINECS: 211-096-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...