n-Tetratriacontan, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
88152-250MGEA
54.9
EUR
88152-250MG
n-Tetratriacontan, Supelco®
n-Tetratriacontane
Formel:
H₃C(CH₂)₃₂CH₃ Molekulargewicht: 478,93 g/mol Siedepunkt: 482 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 72,6 °C Dichte: 0,7728 g/cm³ (90 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009412 CAS-Nummer: 14167-59-0 EINECS: 238-013-0 |