n-Tricosan, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
91447-1GEA
45.4
EUR
91447-1G
91447-5G
n-Tricosan, Supelco®
n-Tricosane
Formel:
H₃C(CH₂)₂₁CH₃ Molekulargewicht: 324,63 g/mol Siedepunkt: 380 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 46…47,5 °C Dichte: 0,7969 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009350 CAS-Nummer: 638-67-5 EINECS: 211-347-4 |