n-Undecan, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: n-Hendecan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
94000-25MLEA 244 EUR
94000-25ML
n-Undecan, Supelco®
n-Undecan
Formel: H₃C(CH₂)₉CH₃
Molekulargewicht: 156,31 g/mol
Siedepunkt: 196 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –26,7 °C
Dichte: 0,7416 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 60 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008959
CAS-Nummer: 1120-21-4
EINECS: 214-300-6
UN-Nummer: 2330
ADR: 3,III