2,2,4,4,6,8,8-Heptamethylnonan

Lieferant: Molekula
Gefahr

MOLEM44423688EA 0 EUR
MOLEM44423688
2,2,4,4,6,8,8-Heptamethylnonan
2,2,4,4,6,8,8-Heptamethylnonane
Formel: C₁₆H₃₄
Molekulargewicht: 226,45 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008856
CAS-Nummer: 4390-04-9
EINECS: 224-506-8
UN-Nummer: 3295
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR