Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel, E-A-R™ ClearE-A-R™ 20
Lieferant: 3M
MMMAUF01021EA 64.4 EUR
MMMAUF01021
Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel, E-A-R™ ClearE-A-R™ 20
Gehörschutzstöpsel ohne Band aus thermoplastischem Elastomer wurden entwickelt, um eine optimale Geräuschdämpfung in Bereichen mit mittlerem Risiko bereitzustellen, ohne sich negativ auf die Kommunikation mit Kollegen oder Kunden auszuwirken.
  • Der Hochpräzisionsfilter steuert den Schallfluss so, dass eine Verbindung mit der Umgebung aufrecht bleibt
  • Transparentes Material und kürzerer Stiel: Die Gehörschutzstöpsel sind fast unsichtbar
  • Feuchtebeständig, daher waschbar (bis zu 50 Mal) und wiederverwendbar
Die Gehörschutzstöpsel sind daher ideal für Geräuscheinwirkungen auf mäßigem Niveau und eignen sich besonders für den Musik- und Unterhaltungsmarkt, aber auch für Barpersonal und Automechaniker in Werkstätten.
SNR: 20 dB
Zertifizierungen: EN 352-2 N
Lieferumfang: Geliefert in einem ansprechenden Etui.