Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel, E-A-R™ UltraTech™
Lieferant: 3M
MMMAUT01003EA 41.6 EUR
MMMAUT01003
Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel, E-A-R™ UltraTech™
E-A-R™ Ultratech Gehörschutzstöpsel verbessern die Wahrnehmung von Sprache, Warnsignalen und Maschinengeräuschen beträchtlich, während schädliche Geräuschpegel effektiv reduziert werden.
  • Die Stöpsel sind feuchtebeständig und daher waschbar und wiederverwendbar
  • Die vorgeformten Stöpsel bestehen aus flexiblen Materialien, die sich dem Ohr gut anpassen
  • Kompatibel mit anderer PSA
Außerdem bieten sie eine flache Geräuschdämpfung über die Frequenzen des Gehörs, sodass sie ideal für Musiker sind.
Signal-Rausch-Verhältnis: 21 dB