2,3-Dibrompropen
Lieferant: Molekula
Achtung
MOLEM26909269EA 0 EUR
MOLEM26909269
2,3-Dibrompropen
2,3-Dibrompropen
Formel: C₃H₄Br₂
Molekulargewicht: 199,87 g/mol
Siedepunkt: 42 °C (1013 hPa)
Dichte: 2,05 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000211
CAS-Nummer: 513-31-5
EINECS: 208-155-8
Merck Index: 13,03050