trans-2-Hexenal
Lieferant: Molekula
Synonyme: Blätteraldehyd(E)-2-Hexenal
MOLE26707969-100GEA 0 EUR
MOLE26707969-100G
trans-2-Hexenal
trans-2-Hexenal
Formel: C₆H₁₀O
Molekulargewicht: 98,14 g/mol
Siedepunkt: 147 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,846 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007008
CAS-Nummer: 6728-26-3
EINECS: 229-778-1
UN-Nummer: 1989
ADR: 3,III