Tetrachlorethylen 99+%, ultrarein für die Spektrophotometrie
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Tetrachlorethen
32437.K7EA
352
EUR
32437.K7
32437.K2
32437.M1
Tetrachlorethylen 99+%, ultrarein für die Spektrophotometrie
Tetrachlorethylen
Purity: 99+%
CAS No.: 127-18-4
Molecular Formula: Cl2C=CCl2
Formula Weight: 165.83
Physical Form: Liquid
Density: 1.623
Refractive Index: 1.5055
Odour: Ether-like
Melting Point: -22°
Boiling Point: 120-121°
Beilstein Reference: 1361721
Merck Reference: 14,9190
UN No.: 1897
MDL No.: MFCD00000834
Formel:
C₂Cl₄ Molekulargewicht: 165,83 g/mol Siedepunkt: 120…121 °C Schmelzpunkt: –22 °C Dichte: 1,623 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000834 CAS-Nummer: 127-18-4 EINECS: 204-825-9 UN-Nummer: 1897 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,09332 |