Trichlorethylen ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Gefahr
Synonyme: Ethylentrichlorid1,1,2-TrichlorethenTrichlorethen
28735.292EA 172 EUR
28735.292
Trichlorethylen ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Trichlorethylen
Formel: ClCH=CCl₂
Molekulargewicht: 131,39 g/mol
Siedepunkt: 86,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –73 °C
Dichte: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000838
CAS-Nummer: 79-01-6
EINECS: 201-167-4
UN-Nummer: 1710
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09769
https://at.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/81/741381.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.0 %
Acidity Max. 0.0001 meq/g
Alkalinity Max. 0.0006 meq/g
Boiling point 86.0 - 87.5 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 1.460 - 1.470
Brechungsindex (20°C) 1.460 - 1.480
Evaporation residue Max. 50 ppm
Free halogens Max. 0.3 ppm
Water Max. 100 ppm
Al (Aluminium) Max. 0.5 ppm
B (Boron) Max. 0.02 ppm
Ba (Barium) Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.02 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.1 ppm
Sn (Tin) Max. 0.5 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm