cis-1,4-Dichlor-2-buten
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12420600EA 45.9 EUR
EHERC12420600
cis-1,4-Dichlor-2-buten
cis-1,4-Dichlor-2-buten
Formel: C₄H₆Cl₂
Molekulargewicht: 125 g/mol
Siedepunkt: 152 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –48 °C
Dichte: 1,1363 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00062950
CAS-Nummer: 1476-11-5
EINECS: 216-021-5
UN-Nummer: 3390
ADR: 6.1,I