3-Chlor-2-methylpropen
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: 3-Chlorisobutylenβ-Methallylchlorid
MOLE11829435-25GEA 0 EUR
MOLE11829435-25G
3-Chlor-2-methylpropen
3-Chlor-2-methylpropen
Formel: C₄H₇Cl
Molekulargewicht: 90,55 g/mol
Siedepunkt: 72 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –80 °C
Dichte: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000953
CAS-Nummer: 563-47-3
EINECS: 209-251-2
UN-Nummer: 2554
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02167