9,10-Dibromanthracen
Lieferant: Molekula
Achtung
MOLEM29675774EA 0 EUR
MOLEM29675774
9,10-Dibromanthracen
9,10-Dibromoanthracene
Formel: C₁₄H₈Br₂
Molekulargewicht: 336,03 g/mol
Siedepunkt: 427 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 218…220 °C
Dichte: 1,981 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 523-27-3
EINECS: 208-342-4
Merck Index: 13,03041